Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxonic acid, potassium salt, 97.5%
Codice prodotto. 10524111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10524111 25 g Bottiglia in vetro 25g
10173750 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524111 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 168530250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2207-75-2 | C4H2KN3O4 | 195.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2207-75-2
Formula molecolare C4H2KN3O4
Molecular Weight (g/mol) 195.18
Numero MDL MFCD00010565
InChI Key IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium oxonate, oteracil potassium, oxonic acid potassium salt, allantoxanic acid potassium salt, potassium azaorotate, oxonic acid, potassium salt, oxonate, potassium, oxonate, allantoxanic acid
PubChem CID 2723920
ChEBI CHEBI:80230
IUPAC Name potassium;4,6-dioxo-1H-1,3,5-triazine-2-carboxylate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Oxonic acid, potassium salt
Nota nome 97.5%
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24, 451
Peso formulazione 195.18
Percent Purity 97.5%
Forma fisica Crystalline Powder