Learn More
Oxyberberin, TRC
Codice prodotto. 30419127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419127 50 mg
30423035 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30419127 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO87066550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 549-21-3
Formula molecolare C20 H17 N O5
Molecular Weight (g/mol) 351.35
Sinonimo 8H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizin-8-one, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, Berbin-8-one, 13,13a-didehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)- (8CI), Oxyberberine (6CI), 8-Oxoberberine, 8-Oxyberberine, Berberin-8-one, Berlambine, JKL 1073A, NSC 93138
SMILES O=C1C=2C(OC)=C(OC)C=CC2C=C3C4=CC=5OCOC5C=C4CCN13
Specifica
Materiale o nome chimico Berlambine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H17NO5/c1-23-15-4-3-12-7-14-13-9-17-16(25-10-26-17)8-11(13)5-6-21(14)20(22)18(12)19(15)24-2/h3-4,7-9H,5-6,10H2,1-2H3
Peso formulazione 351.1107