Learn More
Oxybuprocaine EP Impurity C, Mikromol™
Descrizione
Oxybuprocaine EP Impurity C
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 2374-03-0 |
| Nomi componenti o analita | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H7 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Oxybuprocaine Imp. C (EP), 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity C, Oxybuprocaine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1O)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-amino-3-hydroxybenzoic acid |
| Vedi altri risultati |