Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxyclozanide |
| CAS | 2277-92-1 |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Formula molecolare | C13H6Cl5NO3 |
| Formula lineare | Cl3C6H(OH)C(=O)NHC6H2(OH)Cl2 |
| Numero MDL | MFCD00864507 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | oxyclozanide, oxiclozanidum, zanil, oxyclozanid, zanilox, diplin, 2,3,5-trichloro-n-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl-6-hydroxybenzamide, oxyclozanide inn:ban, oxyclozanidum inn-latin, oxiclozanida inn-spanish |
| Vedi altri risultati |