Learn More
Oxyclozanide, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxyclozanide |
| CAS | 2277-92-1 |
| Nomi componenti o analita | Oxyclozanide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H6 Cl5 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, 3,3',5,5',6-Pentachloro-2'-hydroxysalicylanilide, 3,5,6,3',5'-Pentachloro-2,2'-dihydroxybenzanilide, Diplin, ICI 46638, Oxyclozanid, Oxyclozanide, Zanil, Zanilox |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl |
| Vedi altri risultati |