Learn More
Oxydibenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30049855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049855 25 mg 25mg
17973006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049855 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0461.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxydibenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxydibenzene
CAS 101-84-8
Nomi componenti o analita Oxydibenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H10 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide, Propofol Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name phenoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Quantità 25 mg
Peso formulazione 170.0732 g/mol