Learn More
Aalborg™ Oxygen Direct Flow Tube
Codice prodotto. 11822440
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
16.5 L/min.
250 mL/min.
300 mL/min.
4 L/min.
5 L/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
11822440 4 L/min. Pezzo
11802440 500 mL/min. Pezzo
11892430 300 mL/min. Pezzo
11882430 50 mL/min. Pezzo
11728298 16.5 L/min. Pezzo
11778288 250 mL/min. Pezzo
11708298 5 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11822440 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT01325STVN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Oxygen Direct Flow Tube completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Oxygen Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Velocità di flusso dell'aria 4 L/min.