Learn More
WTW™ Oxygen Test Kits
Codice prodotto. 11774745
Cambia vista
Click to view available options
Range:
1 at 20°C
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range unitSize
11774745 1 at 20°C pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11774745 Fornitore WTW™ N. del fornitore 250403
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Surface water, drinking water
Da utilizzare con (apparecchiatura) PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral photometer
N. di test 25
Range 1 at 20°C
Tipo COD Chemical oxygen demand O2 cell test kit