Learn More
MedChemExpress Oxymatrine
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 264.36 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 16837-52-8 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.0% |
| Solubilità | H2O : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Bersaglio | TGF-beta/Smad∣Influenza Virus |
| Quantità | 100 mg |