Learn More
MedChemExpress Oxymatrine
Codice prodotto. 16431496
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431496 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431496 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0158
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Oxymatrine, an alkaloid from the roots of Sophora species, with anti-inflammatory, antifibrosis, and antitumor effects, inhibits the iNOS expression and TGF-β/Smad pathway. Oxymatrine inhibits bocavirus minute virus of canines (MVC) replication, reduces viral gene expression and decreases apoptosis induced by viral infection.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 264.36 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
CAS 16837-52-8
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità H2O : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic)
Bersaglio TGF-beta/Smad∣Influenza Virus
Quantità 200 mg