Learn More
Oxymetholone, Mikromol™
Codice prodotto. 18023790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18023790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18023790 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1287.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxymetholone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxymetholone
CAS 434-07-1
Nomi componenti o analita Oxymetholone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H32 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 17-Beta-Hydroxy-2-hydroxymethylene-17-alpha-methyl-3-androstanone, 2-(Hydroxymethylene)-17-methyldihydrotestosterone, Adroyd, Anadrol, Anapolan 50, Anapolon, Anasteron, Anasteronal, Anasterone, Becorel, C.I. 406, HMD, NSC-26198, Nastenon, Oxymethenolone, Oxymetholone, Pardroyd, Plenastril, Protanabol, Roboral, Synasteron, Synasteron 50, Androstan-3-one, 17-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-, (5alpha,17beta)-, 5alpha-Androstan-3-one, 17beta-hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl- (6CI,8CI), 17alpha-Methyl-2-hydroxymethylene-17-hydroxy-5alpha-androstan-3-one, 17beta-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5alpha-androstan-3-one, 17beta-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, 2-Hydroxymethylene-17alpha-methyl-17beta-hydroxy-3-androstanone, 2-Hydroxymethylene-17alpha-methylandrostan-17beta-ol-3-one, 2-Hydroxymethylene-17beta-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androstan-3-one, Stanozolol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)\C(=C/O)\C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name (2Z,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2-(hydroxymethylidene)-10,13,17-trimethyl-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 332.48
Quantità 250 mg
Peso formulazione 332.2351 g/mol