Learn More
Oxyphenisatin acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16424666
Marca: Medchem Express HY101714
MedChemExpress Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Specifica
Materiale o nome chimico Oxyphenisatin acetate
CAS 115-33-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H19NO5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (249.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(OC(C)=O)C=C3)C4=CC=C(OC(C)=O)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 401.41
Peso formulazione 401.41
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.