Learn More
Oxypurinol 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312520 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312520 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15811500WA100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxypurinol
CAS 2465-59-0
Nomi componenti o analita Oxypurinol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 N4 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Oxypurinol
InChI Formula InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
IUPAC Name 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 152.11
Quantità 1 mL
Peso formulazione 152.0334 g/mol