Learn More
Oxypurinol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493787
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16493787 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19657
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
MedChemExpress Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Specifica
Materiale o nome chimico Oxypurinol
Forma fisica Powder
CAS 2465-59-0
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H4N4O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Oxipurinol
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (82.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)NC(N1)=O
Molecular Weight (g/mol) 152.11
Peso formulazione 152.11
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only