Learn More
Oxypurinol, Mikromol™
Codice prodotto. 30049490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049490 25 mg 25mg
18011870 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049490 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0034.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxypurinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxypurinol
CAS 2465-59-0
Nomi componenti o analita Oxypurinol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 N4 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Oxypurinol
InChI Formula InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
IUPAC Name 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 152.11
Quantità 25 mg
Peso formulazione 152.0334 g/mol