Learn More
Oxyquinoline (8-Hydroxyquinoline), LoGiCal
Codice prodotto. 30463653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463653 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463653 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3108.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Nomi componenti o analita 8-Hydroxyquinoline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Oc1cccc2cccnc12
IUPAC Name quinolin-8-ol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Quantità 10 mg
Peso formulazione 145.0528 g/mol