Learn More
Oxyquinoline (8-Hydroxyquinoline), Mikromol™
Codice prodotto. 18063340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18063340 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18063340 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3108.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxyquinoline (8-Hydroxyquinoline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Nomi componenti o analita 8-Hydroxyquinoline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2cccnc12
IUPAC Name quinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.0528 g/mol