Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracycline, 'can Be Used as Secondarystandard'
Codice prodotto. 10742861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742861 500 mg Glass Bottle 500mg
11976901 2.5 g Glass Bottle 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10742861 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 257705000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-57-2
Formula molecolare C22H26N2Na2O11
Molecular Weight (g/mol) 540.43
Numero MDL MFCD00003700
InChI Key OLRBUPVCLOPDOT-GETZKYKJSA-M
PubChem CID 54675779
IUPAC Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide
SMILES O.O.[Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3[C-](C(=O)C4=C([O-])C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxytetracycline
Tipo Oxytetracycline
Forma fisica Crystalline Powder
Punto di fusione 183.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica − 223.00
Colore Beige to Yellow
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, 25 mg/mL methanol, slightly soluble in acetone and chloroform, practically insoluble in ether
Peso formulazione 460.43
Percent Purity ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxytetracycline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.