Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracycline Dihydrate 95%
Codice prodotto. 10631925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10631925 10 g Glass Bottle 10g
10356910 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10631925 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 123840100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-64-6
Formula molecolare C22H28N2O11
Molecular Weight (g/mol) 496.469
Numero MDL MFCD00151234
InChI Key IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
PubChem CID 54680691
IUPAC Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;dihydrate
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxytetracycline dihydrate
Tipo Oxytetracycline Dihydrate
Nota nome 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica On anhydrous substance: -203° to -216° (20°C, 589nm) (c=1, 0.1M HCl)
Acqua 4 to 8%
Colore Yellow
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Indice di Merck 14, 6976
Peso formulazione 496.46
Percent Purity ≥94% (on anhydrous substance)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxytetracycline dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.