Learn More
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Oxytetracycline hydrochloride |
| CAS | 2058-46-0 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Density | 1.634 g/cm3 |
| Beilstein | 3853107 |
| Color | Light Yellow |
| Synonym | 5-Hydroxytetracycline hydrochloride; (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 496.89 g/mol |
| Quantity | 100 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?