Learn More
Oxytetracycline Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17600877 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17600877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17600877 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215014510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    71.40€ / 10g
    Risparmia 3.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Synonym: Alamycin; 5-Hydroxytetracycline Hydrochloride, Bisolvomycin, Hydrocyclin, NSC 9169, Teramycin Hydrochloride, Tetramine, Tetran Hydrochloride
Oxytetracycline is a tetracycline analog isolated from the actinomycete streptomyces rimosus. It is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms, such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. Oxytetracycline hydrochloride is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA), to study phagosome-lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells, and antibiotic susceptibilities of Mycopasma bovis isolates. Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical™ products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Specifica
CAS 2058-46-0
Colore Yellow
Quantità 10 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxytetracycline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride