Learn More
Oxytetracycline hydrochloride
Codice prodotto. 15464869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464869 25 g 25g
15474869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15464869 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62489.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Impairs mitochondrial protein synthesis | CAS: 2058-46-0 | C22H25ClN2O9 | 496.897 g/mol
Oxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Oxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2058-46-0
Formula molecolare C22H25ClN2O9
Molecular Weight (g/mol) 496.897
Numero MDL MFCD00135815
InChI Key UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
PubChem CID 121235537
IUPAC Name (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Oxytetracycline hydrochloride
Tipo Oxytetracycline Hydrochloride
Forma fisica Crystalline Powder
Punto di fusione 180°C
Colore Gray to Yellow
Quantità 25 g
Sensibilità Air and light sensitive
Beilstein 3853107
Indice di Merck 14,6976
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol
Peso formulazione 496.9
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxytetracycline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride