Learn More
p-Acetotoluidide, 99%
Codice prodotto. 10627941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627941 500 g Bottiglia in vetro 500g
10618914 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400165000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-89-9
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00008677
InChI Key YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
IUPAC Name N-(4-methylphenyl)acetamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico p-Acetotoluidide
Punto di fusione 148.0°C to 151.0°C
Colore Beige to Brown
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 307.0°C
Punto d'infiammabilità 168°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NHCOCH3
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 72
Gravità specifica 1.21
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/l(25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,ethyl acetate
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Acetotoluidide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.