Learn More
p-Acetoxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | p-Acetoxyacetophenone |
| CAS | 13031-43-1 |
| Formula molecolare | C10H10O3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC Name | (4-acetylphenyl) acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.18 |
| Peso formulazione | 178.063 |