Learn More
p-Acetoxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30320593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320593 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320593 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA0121005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Acetoxyacetophenone
CAS 13031-43-1
Formula molecolare C10H10O3
Quantità 5 g
Sinonimo 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate
InChI Formula InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name (4-acetylphenyl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Peso formulazione 178.063