Learn More
p-Aminobenzoic acid, 99.82%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11448190 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448190 100 g 100g
11428190 1 g -
11438190 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448190 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210256980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.50€
    87.15€ / 100g
    Risparmia 4.35€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 150-13-0
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007894
InChI Key ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC Name 4-aminobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Aminobenzoic acid
Colore White
Densità 1.374g/mL
Quantità 100 g
Peso formulazione 137.1
Percent Purity 99.82%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Aminobenzoic Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.