Specifica
| Materiale o nome chimico | p-Aminobenzoic Acid |
| Nota nome | Free Acid |
| CAS | 150-13-0 |
| Colore | White |
| Densità | 1.374g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula molecolare | C7H7NO2 |
| Numero MDL | MFCD00007894 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- p-Aminobenzoic Acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.