Learn More
p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate, approx. 99%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | approx. 99% |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 211.15 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Forma fisica | Solid |