Learn More
P-Anisaldehyde, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10489160 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10489160 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10489160 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/7490/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 123-11-5
Punto di fusione -1°C
pH 7
Punti di ebollizione 248°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C8H8O2
Numero MDL 3385
Quantità 100 mL
InChI Key ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC Name 4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Densità vapore 4.7
Peso formulazione 136.15g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Anisaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.