Learn More
p-Anisaldehyde, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
68.42 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Materiale o nome chimico | p-Anisaldehyde |
Nota nome | 99+% |
Punto di fusione | -1°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.1210g/mL |
Punti di ebollizione | 248°C to 249°C |
Punto d'infiammabilità | 116°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- p-Anisaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.