Learn More
p-Anisaldehyde, 99+%
Codice prodotto. 10355830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10355830 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10010680 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10676092 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11309881 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10355830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104800050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-11-5
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00003385
InChI Key ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC Name 4-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisaldehyde
Nota nome 99+%
Punto di fusione -1°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 248°C to 249°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5710 to 1.574
Quantità 5 mL
Beilstein 08,67
Indice di Merck 15,656
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viscosità 4.1 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid