Specifications
| Materiale o nome chimico | p-Anisaldehyde |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | -1°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1210g/mL |
| Punti di ebollizione | 248°C to 249°C |
| Punto d'infiammabilità | 116°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |