Learn More
p-Anisic acid, 98%
Codice prodotto. 10686352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10686352 100 g Plastic bottle 100g
10686542 250 g Plastic bottle 250g
10654822 1 kg Plastic bottle 1kg
13418378 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10686352 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152371000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-09-4
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002542
InChI Key ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC Name 4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 181.0°C to 186.0°C
Colore Beige-Gray to White
Punti di ebollizione 275.0°C
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3OC6H4CO2H
Indice di rifrazione 1.5710 to 1.5760
Quantità 100 g
Beilstein 10,IV,346
Indice di Merck 15,659
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder