Learn More
p-Anisic Acid, TRC
Codice prodotto. 30342889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6733001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Anisic Acid
CAS 100-09-4
Formula molecolare C8 H8 O3
Quantità 1 g
Sinonimo p-Anisic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid, Anisic acid, Dermosoft 688, Draconic acid, NSC 32742, NSC 7926, p-Methoxybenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0473