Learn More
p-Anisidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-61020
17.06 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
104-94-9, 90-04-0
C7H9NO
123.15
MFCD00007864
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
7732
CHEBI:82388
4-methoxyaniline
COC1=CC=C(C=C1)N
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
104-94-9, 90-04-0
C7H9NO
123.15
MFCD00007864
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
7732
CHEBI:82388
4-methoxyaniline
COC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico p-Anisidine
Nota nome 99%
Punto di fusione 56.0°C to 59.0°C
Colore Brown to Gray
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C to 243.0°C
Punto d'infiammabilità 122°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4NH2
Quantità 5 g
Beilstein 13, 435
Indice di Merck 14, 667
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Granules or Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Anisidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: p-Anisidine, o-Anisidine