Learn More
p-Anisidine, 99%
Codice prodotto. 11488690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488690 100 g 100g
11498690 500 g 500g
11494363 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488690 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10946.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.155 g/mol
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
Solubility
Soluble in acetone, benzene, ether and ethanol. Insoluble in water.
Notes
Air and light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides and chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-94-9
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
Numero MDL MFCD00007864
InChI Key BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC Name 4-methoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisidine
Punto di fusione 56°C to 60°C
Densità 1.089
Punti di ebollizione 240°C to 243°C
Punto d'infiammabilità 122°C (251°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 471556
Indice di Merck 14,667
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Anisidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine