Learn More
p-Anisidine, 99%
Codice prodotto. 10763631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763631 250 g Bottiglia in vetro 250g
10446900 5 g Bottiglia in vetro 5g
10030700 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10763631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104832500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-94-9 , 90-04-0
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Numero MDL MFCD00007864
InChI Key BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC Name 4-methoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisidine
Nota nome 99%
Punto di fusione 56.0°C to 59.0°C
Colore Brown to Gray
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 240.0°C to 243.0°C
Punto d'infiammabilità 122°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4NH2
Quantità 250 g
Beilstein 13, 435
Indice di Merck 14, 667
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Granules or Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Anisidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine, o-Anisidine