Learn More
p-Anisoyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10529440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10529440 500 g 500g
10254270 5 g 5g
10386350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10529440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104855000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-07-2
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00000687
InChI Key MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
IUPAC Name 4-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisoyl chloride
Nota nome 99%
Colore Colorless to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589nm)
Quantità 500 g
Beilstein 10, 163
Indice di Merck 15, 665
Peso formulazione 170.6
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Anisoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.