Learn More
p-Anisylchlorodiphenylmethane, 97%
Codice prodotto. 10714281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714281 100 g Bottiglia in vetro 100g
10429070 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10714281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156561000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.8 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14470-28-1
Formula molecolare C20H17ClO
Molecular Weight (g/mol) 308.8
Numero MDL MFCD00000814
InChI Key OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
IUPAC Name 1-[chloro(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisylchlorodiphenylmethane
Nota nome 97%
Punto di fusione 121.0°C to 125.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Quantità 100 g
Beilstein 06, 713
Peso formulazione 308.8
Percent Purity 97%