Learn More
p-Arsanilic acid, 98%
Codice prodotto. 11450448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11450448 500 g 500g
11440448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11450448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24595.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 98-50-0 | C6H8AsNO3 | 217.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-50-0
Formula molecolare C6H8AsNO3
Molecular Weight (g/mol) 217.056
Numero MDL MFCD00007819
InChI Key XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen
PubChem CID 7389
ChEBI CHEBI:49477
IUPAC Name (4-aminophenyl)arsonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Arsanilic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 500 g
Numero UN UN3465
Beilstein 1102334
Indice di Merck 14,792
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 98%