Learn More
p-Benzoquinone dioxime, 95%
Codice prodotto. 11488157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488157 250 g 250g
11478157 50 g 50g
11468157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17532.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-11-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-11-3
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00063636
InChI Key LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Sinonimo 1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd
PubChem CID 7737
IUPAC Name N-(4-nitrosophenyl)hydroxylamine
SMILES ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Specifica
Materiale o nome chimico p-Benzoquinone dioxime
Punto di fusione ∼223°C (decomposition)
Densità 1.49
Quantità 250 g
Beilstein 2043234
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 95%