Learn More
p-Chloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30367286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367286 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36338510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Chloroacetophenone
CAS 99-91-2
Formula molecolare C8H7ClO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(4-Chlorophenyl)ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene, 4-Acetylchlorobenzene, 4-Acetylphenyl chloride, 4-Chloro-1-acetylbenzene, 4-Chlorobenzene Methyl Ketone, 4-Chlorohypnone, 4-Chlorophenyl Methyl Ketone, 4'-Chloroacetophenone, Methyl 4-Chlorophenyl Ketone, Methyl p-Chlorophenyl Ketone, NSC 6115, p-Acetylchlorobenzene, p-Chloroacetophenone, p-Chlorohypnone, p-Chlorophenyl Methyl Ketone, 1-(4-chlorophenyl)-ethanone
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Peso formulazione 154.0185