Learn More
p-Coumaraldehyde, TRC
Codice prodotto. 30351018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351018 250 mg 250mg
30363320 100 mg 100mg
30355810 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30351018 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC755450250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2538-87-6
Formula molecolare C9 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Sinonimo 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Coumaraldehyde
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Peso formulazione 148.0524