Learn More
MedChemExpress p-Coumaric acid
Codice prodotto. 16409066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409066 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0351
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Specifica
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecolare 164.16 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Product Type Natural Products
Purezza 99.36%
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo trans-4-Hydroxycinnamic acid
Bersaglio Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg