Learn More
MedChemExpress p-Coumaric acid
Codice prodotto. 16472519
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472519 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0351
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Specifications
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecolare 164.16 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Product Type Natural Products
Purezza 99.36%
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo trans-4-Hydroxycinnamic acid
Bersaglio Endogenous Metabolite
Quantità 1 g