Learn More
p-Coumaric Acid, 98+%, (Crystalline), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11468200 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11468200
Marca: MP Biomedicals 0210257610
Predominantly trans-isomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7400-08-0
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
InChI Key NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Coumaric Acid
Intervallo percentuale saggio 98+%
Quantità 10 g
Peso formulazione 164.2
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Coumaric Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-hydroxycinnamic acid