Learn More
p-Cresyl sulfate potassium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430767
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16430767 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16430767 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111431A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
Specifica
Materiale o nome chimico p-Cresyl sulfate potassium
CAS 91978-69-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H7KO4S
Quantità 50 mg
Sinonimo p-Tolyl sulfate potassium
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (552.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (441.91 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C)C=C1)(O[K])=O
Molecular Weight (g/mol) 226.29
Peso formulazione 226.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only