Learn More
p-Cymene, 99+%
Codice prodotto. 10447100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10447100 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10446910 1 L Bottiglia in vetro 1L
10293940 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10781535 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10447100 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111762500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-87-6
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Numero MDL MFCD00008893
InChI Key HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico p-Cymene
Punto di fusione -68.0°C
Densità 0.8540g/mL
Punti di ebollizione 176.0°C to 178.0°C
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.4910
Quantità 250 mL
Beilstein 05, II, 322
Indice di Merck 15, 2760
Gravità specifica 0.854
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,,benzene and ccl4
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P331-NON provocare il vomito.