Learn More
p-Cymene, TRC
Codice prodotto. 30003911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
25mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003911 25 mL 25mL
30009010 5 mL 5mL
30008031 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003911 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99410525ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-87-6
Formula molecolare C10 H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Sinonimo p-Cymene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-isopropylbenzene, 2-p-Tolylpropane, 4-Cymene, 4-Isopropyl-1-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene, 4-Methylisopropylbenzene, Camphogen, Dolcymene, NSC 4162, p-Cymol, p-Isopropyltoluene, p-Methylcumene, p-Methylisopropylbenzene, para-Cymene
IUPAC Name 1-methyl-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Cymene
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Peso formulazione 134.1096
Percent Purity >95%