Learn More
p-Dithiane-2,5-diol, 96%
Codice prodotto. 10286180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10286180 250 g Plastic bottle 250g
11966811 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10286180 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179932500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40018-26-6
Formula molecolare C4H8O2S2
Molecular Weight (g/mol) 152.23
InChI Key YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
IUPAC Name 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Dithiane-2,5-diol
Punto di fusione 130.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Peso formulazione 152.23
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder